Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 402.00 |
Informazioni su questo articolo
Form:
solid
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
mouse
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ucn2(171530)
Biochem/physiol Actions
Urocortin II is a CRF-related neuropeptide having high affinity for CRF2 receptor. It stimulates protein kinase A through CRF2 receptor and increases the contractility in rabbit ventricular myocytes. It also facilitates pro-inflammatory effects in human intestinal cells through corticotropin-releasing hormone receptor 2α.
corticotropin-releasing factor (CRF) peptide
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥97% (HPLC) | description ≥85% (HPLC), powder | description affinity isolated antibody |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay - |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:25- 1:100 |
| biological source mouse | biological source human | biological source human | biological source rabbit |
| form solid | form solid | form powder | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?