Documenti
U9252
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
80-90%
Sinonimo/i:
Uridine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O12P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
80-90%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)N1C=CC(=O)NC1=O)C=O