Vai a
U4133
URB597
≥98% (HPLC), fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Cyclohexylcarbamic acid 3´-carbamoyl-biphenyl-3-yl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
URB597, ≥98% (HPLC), powder
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
DMSO: soluble ~14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cccc(OC(=O)NC3CCCCC3)c2
InChI
1S/C20H22N2O3/c21-19(23)16-8-4-6-14(12-16)15-7-5-11-18(13-15)25-20(24)22-17-9-2-1-3-10-17/h4-8,11-13,17H,1-3,9-10H2,(H2,21,23)(H,22,24)
InChI key
ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N
General description
URB597 binds to active sites of fatty acid amide hydrolases and inhibits their activity. URB597 alters expression of tyrosine hydroxylase and interacts with abnormal-cannabidiol (Abn-CBD) and peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs). URB597 elicits antinociception property via cannabinoid receptor by maintaining endocannabinoid anandamide (AEA) levels. URB597 reduces abnormal hyperactivity in neurons and could be for treatment of seizures and improving synaptic plasticity.
Biochem/physiol Actions
Potent, selective fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor.
Preparation Note
URB597 is soluble in DMSO at a concentration that is approximately 14 mg/ml.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)