Key Documents
U3879
Sigma-Aldrich
Uracil-2-14C
aqueous solution (containing 2% ethanol)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
aqueous solution (containing 2% ethanol)
Grado di funzionalizzazione
45-60 mCi per mmol
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N[14C](=O)NC=C1
Confezionamento
serum bottle