Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(C(O)C1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?