U3385
UA62784
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[5-(4-Methoxyphenyl)-2-oxazolyl]-9H-Fluoren-9-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >2 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4C(=O)c5ccccc5-c34
InChI
1S/C23H15NO3/c1-26-15-11-9-14(10-12-15)20-13-24-23(27-20)19-8-4-7-18-21(19)16-5-2-3-6-17(16)22(18)25/h2-13H,1H3
SVICLWPFAQYZLX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3