Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO2 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCCN(CCC)C1Cc2cc(OC)c(OC)cc2C1
InChI
1S/C17H27NO2.C4H4O4/c1-5-7-18(8-6-2)15-9-13-11-16(19-3)17(20-4)12-14(13)10-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,15H,5-10H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FSIQDESGRQTFNN-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Application
U-99194 maleate has been used as a dopaminergic antagonist to study its effects on immobility episodes and yawning frequency in rats.
Biochem/physiol Actions
U-99194 is a putative D3 antagonist with a 30-fold preference for the dopamine D3 vs. D2 receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
U-99194 maleate salt is soluble in water at a concentration >5 mg/ml.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?