Vai a
TRUETHIO
TrueGel3D Thioglycerol Solution
solution, 180 μl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
180 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 14.40
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Form:
liquid
Technique(s):
cell attachment: suitable
CHF 14.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
technique(s)
cell attachment: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The thiol group of thioglycerol covalently binds to SH-reactive groups of polymers (Dextrans/PVA) to modulate gel strength.
Application
TrueGel3D thiglycerol is used as negative control in place of bioactive peptides to modify hydrogels.
Other Notes
Excess use of thioglycerol results in few thiol-reactive groups for crosslinking
TRUETHIO-180UL contains thioglycerol
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TRUEDEXSTRUERGDTRUEPVAF
TrueGel3D RGD Integrin Adhesion Peptide
Sigma-Aldrich
TRUERGD
TrueGel3D RGD
description
solution, 180 μl
description
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
description
Integrin Adhesion Peptide
description
modified for fast gelling (FAST-PVA)
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell attachment: suitable
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)