Documenti fondamentali
TRT51146
Compact 4 Drawer Locking Cart
black (drawers)
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’140.00
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41123305
NACRES:
JA.01
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Materiali
black (drawers)
polyethylene
Produttore/marchio commerciale
TrippNT 51146
Largh. × alt. × prof.
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
Peso
49 lb
Descrizione generale
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)