Documenti fondamentali
TMO331835-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 2.0 mL internal thread universal tubes, plastic, 42 positions, case of 10 ea
Sinonimo/i:
tube rack, tube storage
Scegli un formato
10 EACH
CHF 293.00
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 293.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Materiali
plastic
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 331835-BR
Descrizione generale
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)