Documenti fondamentali
TMO3110-0160
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 16 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Sinonimo/i:
Nalgene tubes, round bottom tubes
Scegli un formato
100 EACH
CHF 634.00
CHF 634.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
CHF 634.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 634.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Materiali
round bottom natural polypropylene copolymer
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3110-0160
Volume
16 mL
Descrizione generale
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)