Documenti fondamentali
TMO155380
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 2, sterile, case of 96 ea
Sinonimo/i:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
Scegli un formato
96 EACH
CHF 1’290.00
CHF 1’290.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 EACH
CHF 1’290.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
CHF 1’290.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Materiali
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
Sterilità
sterile
sterile
Qualità
CE marked
Confezionamento
case of 96 ea
case of 96
Produttore/marchio commerciale
Nunc 155380
Lungh. × largh.
57 mm × 25 mm
Dimens. camera
2
Compatibilità
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descrizione generale
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Note legali
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)