Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 160 ea
manufacturer/tradename
Nunc 136196
flask capacity
7 mL
General description
Achieve maximum adhesion for a broad range of cell types with Thermo Scientific Nunc Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps. These flasks receive the proprietary Nunclon Delta surface treatment to ensure consistent cell growth. The filter caps allow constant airflow and minimize chances of contamination.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?