Documenti fondamentali
T9768
Sigma-Aldrich
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H37N7O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
607.70
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3