T9705
TGF-β3 active
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
TGF-beta-3, Transforming growth factor beta-3
About This Item
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Nicotiana
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≤50 ng/mL ED50
PM
27.2 kDa (two identical 118 amino acid polypeptide chains linked by a single disulfide bond.)
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | embryo: suitable
Impurezze
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TGFB3(7043)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
ED50 = 40 ng/mL
Altre note
p.I: 6.75
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3