T9533
Transforming Growth Factor-α from rat
powder, synthetic, γ-irradiated, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
TGF-α
About This Item
Origine biologica
synthetic
Sterilità
γ-irradiated
Saggio
~90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
0.02-2.0 ng/mL EC50 (using Balb/MK 1)
PM
5.5 kDa
Composizione
Peptide content, ~80%
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Tgfa(24827) , Tgfa(24827)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3