Key Documents
T9130
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine methyl ester hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3