Documenti
T90100-HH
Sigma-Aldrich
Polystyrene Support 40 dT
Sinonimo/i:
dT Polystyrene column
About This Item
Codice UNSPSC:
41116023
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3