T8828
Monoclonal Anti-TIGAR antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 9C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-C12ORF5, Monoclonal Anti-Chromosome 12 open reading frame 5, Monoclonal Anti-TP53-Induced glycolysis and apoptosis regulator
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9C10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30 kDa
Reattività contro le specie
monkey, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C12orf5(57103)
Descrizione generale
Applicazioni
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)