T8641
Glyceryl tridodecanoate
~98%
Sinonimo/i:
1,2,3-Tridodecanoylglycerol, 1,2,3-Trilauroylglycerol, Glycerol trilaurate, Glyceryl trilaurate, Tridodecanoin, Trilaurin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~98%
Punto di fusione
46.5 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?