Documenti fondamentali
T7790
Sigma-Aldrich
Tyrphostin 63
≥98%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzyl malononitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Potenza
6500 μM IC50 (negative control)
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(CC(C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2O/c11-6-9(7-12)5-8-1-3-10(13)4-2-8/h1-4,9,13H,5H2
PDRLQWJJFLVIRC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
EGFR tyrosine kinase inhibitor.
Nota sulla preparazione
Tyrphostins are soluble in DMSO. Although the presence of water in the solution may accelerate hydrolysis, frozen solutions in DMSO should still be stable for months.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)