T7425
DL-Tryptophan
suitable for cell culture, ≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (±)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, DL-3β-Indolylalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
289-290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nota sulla preparazione