T7075
TIPP-Ψ
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
H-Tyr-Tic(CH2NH)-Phe-Phe-OH
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
PM
(mass spec confirms mol. wt.)
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2CN[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3