T7012
Tetraethylammonium bromide
≥99%
Sinonimo/i:
TEA bromide
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4N(Br)
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.16
Beilstein:
3563430
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Saggio
≥99%
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?