T6943
Tyrphostin AG 112
≥90% (NMR)
Sinonimo/i:
3-Amino-2,4-dicyano-5-(4′-hydroxyphenyl)penta-2,4-dienonitrile, Tyrphostin A48
About This Item
Saggio
≥90% (NMR)
Potenza
125 nM IC50
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(\C(=C/c1ccc(O)cc1)C#N)=C(\C#N)C#N
Informazioni sul gene
human ... MST1R(4486) , PTK2(5747) , PTK6(5753) , PTK7(5754) , TWF1(5756) , TXK(7294)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3