T6641
Trimethylsilyl-D-(+)-mannitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H62O6Si6
Numero CAS:
Peso molecolare:
615.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OCC(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)