Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Tygon AY242017
I.D. × O.D.
1/4 in. × 3/8 in.
General description
- Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
- Can be autoclaved repeatedly
- Heat weldable for sterile access
- Documented biocompatibility to the ISO 109993 standard
- Meets USP Class VI, FDA, and NSF criteria
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?