Documenti fondamentali
T6131
Sigma-Aldrich
N-Trifluoroacetyl-L-tyrosine methyl ester
~98% (TLC)
About This Item
Formula condensata:
C12H12NF3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
~98% (TLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(F)(F)F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)