Documenti fondamentali
T6039
Sigma-Aldrich
Quartz digital timers
Model T-7
About This Item
Codice UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.35
Misura
3 1/2 in. × 1 3/4 in. × 1/2 in.
Batteria
1.5 V button cell
Descrizione generale
Display: 4 digits, 0.5 inch
Special features: 99 minute countdown timer with buzzer at end of countdown; memory recall function; magnet in back of unit
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)