Documenti fondamentali
T5784
Sigma-Aldrich
Tripetroselaidin
≥99%
Sinonimo/i:
Glyceryl trielaidate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H104O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
885.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Stato
solid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h34-39,54H,4-33,40-53H2,1-3H3/b37-34+,38-35+,39-36+
SEMJUQWPYRYUOY-GMHCBVOVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)