Merck
T5441
TAPS sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Sinonimo/i:
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16NNaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
assay
≥99%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and bioburden, tested, ≤1% water
useful pH range
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TAPS sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)