Documenti
T5026
Sigma-Aldrich
Drummond sequencing pipette tips
O.D. 0.19 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
polycarbonate
Sterilità
non-sterile; autoclaved
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Drummond Scientific 3-000-203-G/.2
D.E.
0.19 mm
Descrizione generale
Disposable, autoclavable, flexible, polycarbonate pipet tips.