Documenti fondamentali
T4813
Sigma-Aldrich
Thymidine-(methyl-3H)
≥95% radiochemical purity basis (HPLC), extent of labeling: 20-25 Ci/mmol, aqueous ethanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95% radiochemical purity basis (HPLC)
Stato
aqueous ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
20-25 Ci/mmol
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[3H]C([3H])([3H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Confezionamento
Combi-vial
Stato fisico
Aqueous solution containing 2% ethanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)