Merck
T4758
Tetracosane
~99%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)22CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.65
EC Number:
211-474-5
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1758462
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetracosane
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)