Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-442-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
SBBWEQLNKVHYCX-JTQLQIEISA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?