T4693
Tyrphostin AG 537
≥98%
Sinonimo/i:
Bis-Tyrphostin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20N4O6
Peso molecolare:
448.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Potenza
0.4 μM IC50
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCNC(=O)\C(=C\c2ccc(O)c(O)c2)C#N
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Azioni biochim/fisiol
EGF-R inhibitor
Tyrphostin AG 537 is a strong inhibitor of pro-PHBP (proenzyme form of plasma hyaluronan-binding protein) stimulation1.
Nota sulla preparazione
Tyrphostin AG 537 is soluble in DMSO.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Eisaku Yamamoto et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(10), 2070-2072 (2011-10-08)
Plasma hyaluronan-binding protein (PHBP) is a serine protease the activation of which is implicated in inflammation. Previous investigations have suggested the presence of catechol-binding sites in its proenzyme form, pro-PHBP. Here we found that compounds with plural catechol groups conjugated