Vai a
T4510
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl-5V-thymidine-monophosphate, p-Nph-5V-TMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 364.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’030.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N3O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C(N1)=O)=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O)=O)O2)C1=O.[Na]
InChI
1S/C16H18N3O10P.Na.H/c1-9-7-18(16(22)17-15(9)21)14-6-12(20)13(28-14)8-27-30(25,26)29-11-4-2-10(3-5-11)19(23)24;;/h2-5,7,12-14,20H,6,8H2,1H3,(H,25,26)(H,17,21,22);;
InChI key
PHNRUCBIIRECII-UHFFFAOYSA-N
General description
A sensitive chromogenic substrate for venom phosphodiesterase. It is not hydrolyzed by bovine spleen phosphodiesterase.
Application
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt has been used as a substrate for assessing phosphodiesterase activity. It is also been used as a nucleotide analog in the autotaxin inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt is an artificial substrate marker for 5′-nucleotide phosphodiesterase enzyme activity. It is also used as a substrate for autotaxin (ATX, NPP2), which is a member of the ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase (NPP) enzyme family.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N1268N7006N1252
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic)
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)