T4442
Anti-Transforming Growth Factor-β2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-TGF-β2
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, pig
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFB2(7042)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?