Documenti fondamentali
T4192
Sigma-Aldrich
Tyrphostin SU 1498
≥98%
Sinonimo/i:
(E)-N-(3″-Phenylpropyl)-α-cyano-3′,5′-diisopropyl-4′-hydroxycinnamamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Potenza
700 nM IC50
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2)cc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+
JANPYFTYAGTSIN-FYJGNVAPSA-N
Applicazioni
Tyrphostin SU 1498 has been used as a VEGF inhibitor in mice1.
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective inhibitor of the VEGF receptor kinase, Flk-1. Very weak inhibitor of PDGFR-kinase, EGFR-kinase and HER-2 kinase.
Nota sulla preparazione
Tyrphostin SU 1498 is soluble in DMSO.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaorui Shi
The American journal of pathology, 174(5), 1692-1704 (2009-04-08)
This study explored the effect of acoustic trauma on cochlear pericytes. Transmission electron microscopy revealed that pericytes on capillaries of the stria vascularis were closely associated with the endothelium in both control guinea pigs and mice. Pericyte foot processes were