T4057
Tyrphostin AG 1296
≥98%
Sinonimo/i:
6,7-Dimethoxy-2-phenylquinoxaline
About This Item
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Solubilità
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc2ncc(nc2cc1OC)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3