Merck
T3263
2-Thio-6-azauridine
Sinonimo/i:
6-Aza-2-thiouridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.26
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-218-7
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
color
off-white to light yellow
mp
201-203 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)