Merck
T3149
Tocinoic acid
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
[Ile3]-Pressinoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H44N8O10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
740.85
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C30H44N8O10S2/c1-3-14(2)24-29(46)34-18(8-9-22(32)40)26(43)36-20(11-23(33)41)27(44)37-21(30(47)48)13-50-49-12-17(31)25(42)35-19(28(45)38-24)10-15-4-6-16(39)7-5-15/h4-7,14,17-21,24,39H,3,8-13,31H2,1-2H3,(H2,32,40)(H2,33,41)(H,34,46)(H,35,42)(H,36,43)(H,37,44)(H,38,45)(H,47,48)
InChI key
ITRWUGOBSKHPTA-UHFFFAOYSA-N
Application
Tocinoic acid is an oxytocin receptor antagonist and is used to study effects of oxytocin and 5-HT1A receptors on the prosocial effects of 3,4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA; ecstasy). It can also be used as a test compound for studying whether the release of protein disulfide isomerase activity is stimulated by activated platelets or not.
Biochem/physiol Actions
Tocinoic acid contains the ring structure of oxytocin that inhibits the release of melanocyte-stimulating hormones (MSH) the rat pituitary in vitro.
Other Notes
N-terminal hexapeptide fragment of oxytocin.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)