Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 300 (6 x packs of 25EA)
Feature:
RCF 3,200 × g, graduations
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
sterility
sterile
feature
RCF 3,200 × g, graduations
packaging
case of 300 (6 x packs of 25EA)
manufacturer/tradename
Greiner 210270
capacity
50 mL
diam. × L
30 mm × 115 mm
color
blue cap, colorless tube
General description
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner centrifuge tubes
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?