Key Documents
T1142
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-meso-inositol
~98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H60O6Si6
Numero CAS:
Peso molecolare:
613.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]1O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H60O6Si6/c1-31(2,3)25-19-20(26-32(4,5)6)22(28-34(10,11)12)24(30-36(16,17)18)23(29-35(13,14)15)21(19)27-33(7,8)9/h19-24H,1-18H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24-
FRTKXRNTVMCAKI-HPEVMFQJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3