Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~30 kDa (14-3-3 proteins)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... YWHAQ(10971)
Biochem/physiol Actions
14-3-3 proteins are involved in a multitude of biological processes and play a regulatory role in processes such as apoptotic cell death, mitogenic signal transduction, and cell cycle control. Co-immunoprecipitation experiments demonstrate the interaction of 14-3-3 τ/θ adaptor protein with various proteins (UCP3, PKCζ). 14-3-3 τ/θ is involved in cell cycle arrest and cellular differentiation. 14-3-3 τ/θ plays an active role in mediating Vpr-induced cell cycle arrest in human T cells.
Physical form
Supplied as a 0.2 μm filtered solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.6, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, and 20% glycerol (w/v).
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?