Documenti fondamentali
T0663
Sigma-Aldrich
4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7F3N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14)
DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kallin, E., et al.
Glycoconjugate Journal, 3, 311-311 (1986)