T0410
Tiapride hydrochloride
Sinonimo/i:
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-(methylsulfonyl)-o-anisamide hydrochloride
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1OC)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2