Documenti
T0283
Sigma-Aldrich
Calcitonin rat
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Thyrocalcitonin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C148H228N40O46S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
3399.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc5ccc(O)cc5)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C6CSSCC(N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N6)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)N7CCCC7C(N)=O
Informazioni sul gene
Amino Acid Sequence
Cys-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Gln-Asp-Leu-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ser-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Azioni biochim/fisiol
Hypocalcemic hormone produced by the parafollicular C cells of the thyroid or by the ultimobranchial bodies of nonmammalian vertebrates. Decreases blood calcium and phosphate due to inhibition of resorption by osteoblasts and osteocytes.
Altre note
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3