Merck
SYNP170002D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 75 mL, O.D. × L 46 mm × 90 mm, bushing type, #25
Sinonimo/i:
Synthware P170002D, pressure tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
75 mL
Manufacturer/tradename:
Kemtech P170002D
Packaging:
pack of 1 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
bushing type #25
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P170002D
O.D. × L
46 mm × 90 mm
capacity
75 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 75mL, #25, 46X90mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100025 + R212EP
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)