Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Kemtech P160002D
Packaging:
pack of 1 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartifeature
bushing type #15
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P160002D
O.D. × L
26 mm × 125 mm
bottle capacity
35 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 35mL, #15, 26X125mm, Protective Coating,Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ cylindrical pressure vessel with protective coating
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?